Wichtige Dokumente
365777
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(NO2)CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.511 (lit.)
Dichte
1.763 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF3NO2/c8-5-2-1-4(7(9,10)11)3-6(5)12(13)14/h1-3H
InChIKey
PESPBNYBZVIGRO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Bromo-3-nitrobenzotrifluoride is an organic building block.
Anwendung
Used to prepare polysubstituted bisheterocycles with potential chemotherapeutic properties.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Journal of Heterocyclic Chemistry, 27, 351-351 (1990)