Merck
365394
Sigma-Aldrich
2-Brom-N-phenylpropionsäureamid
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(Br)CONHC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
SMILES String
CC(Br)C(=O)Nc1ccccc1
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable