Merck
364290
Sigma-Aldrich
Bis-(cyclopentadienyl)-titanpentasulfid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10S5Ti
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
198 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.S3SS[Ti]SS3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)