Wichtige Dokumente
364126
4-Benzylbiphenyl
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
85-87 °C (lit.)
SMILES String
C(c1ccccc1)c2ccc(cc2)-c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)