Wichtige Dokumente
363324
Cumarin 152
98%
Synonym(e):
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10F3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
147-149 °C (lit.)
λmax
395 nm
SMILES String
CN(C)c1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
Anwendung
Geeignet als Laserfarbstoff.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?