Merck
363286
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenylamino)-benzoldiazoniumbisulfat
97%
Synonym(e):
4-(4-Methoxyanilino)benzenediazonium sulfate
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4NHC6H4N2HSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.COc1ccc(Nc2ccc(cc2)[NH+]=N)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)