Merck
362689
Sigma-Aldrich
Triphenyl-vinylsilan
98%
Synonym(e):
Ethenyl-triphenylsilan, Triphenylsilyl-ethylen, Vinyl-triphenylsilan
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3SiCH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.44
Beilstein:
913423
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
SMILES String
C=C[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18Si/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20/h2-17H,1H2
InChIKey
OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)