Merck
362352
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxypropionitril
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2CHCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.13
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
InChIKey
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)