Merck
362344
Sigma-Aldrich
2,5-Diethoxytetrahydrofuran, cis/trans-Gemisch
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
167-174 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC1CCC(OCC)O1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)