Wichtige Dokumente
361003
Eisen(III)-chlorid auf Kieselgel
powder, extent of labeling: 5 wt. % loading
Synonym(e):
Ferric chloride on silica gel
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Konzentration
4-6 wt. % (FeCl3 basis, Na2S2O3, titration)
Kennzeichnungsgrad
5 wt. % loading
Verunreinigungen
1.00-10.00% water (Karl Fischer)
SMILES String
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Efficient and selective cleavage of acetals and ketals.
- Synthesis of 4(3H)-quinazolinones under solvent free conditions.
- Rapid, high yield and selective dehydration of alcohols.
- To induce ring enlargement of tertiary cyclobutanols.
- Synthesis of 5-substituted 1H-tetrazole derivatives and1,8-dioxo-octahydroxanthene derivatives.
- Protection of 1,5-dihydro-2,4-benzodithiepines.
- Thioacetalization of carbonyl compounds.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?