Merck
360848
Sigma-Aldrich
(2-Amino-4-thiazolyl)-[1-(tert.-butoxycarbonyl)-1-methylethoxyimino]-essigsäure
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)O\N=C(/C(O)=O)c1csc(N)n1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)