Merck
360244
Sigma-Aldrich
7-Methyl-harnsäure
98%
Synonym(e):
7-Methyl-2,6,8-trihydroxy-purin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.14
Beilstein:
181629
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
CN1C(=O)NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)