Wichtige Dokumente
360015
Malonsäure-tert.-butyl-methylester
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Verunreinigungen
5% dimethyl malonate
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
80 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(10)5-6(9)11-4/h5H2,1-4H3
InChIKey
XPSYZCWYRWHVCC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)