Wichtige Dokumente
357731
4-Chlor-2,2-dimethyl-4-pentensäure-methylester
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
98%
SMILES String
COC(=O)C(C)(C)CC(Cl)=C
InChI
1S/C8H13ClO2/c1-6(9)5-8(2,3)7(10)11-4/h1,5H2,2-4H3
InChIKey
NMIYZQVNXZOOPF-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)