Merck
349739
Sigma-Aldrich
3,3′,4,4′-Tetrahydro-6,6′-bi-(2H-pyran)
98%
Synonym(e):
6,6′-Bi-(3,4-dihydro-2H-pyran)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
Beilstein:
4969265
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)