Wichtige Dokumente
348953
Octylcyanoacetat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449 (lit.)
bp
95 °C/0.11 mmHg (lit.)
Dichte
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
nitrile
SMILES String
CCCCCCCCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C11H19NO2/c1-2-3-4-5-6-7-10-14-11(13)8-9-12/h2-8,10H2,1H3
InChIKey
MBCTWXWDQMXVDF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?