347809
2-Chlor-3,5-difluorphenol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
76 °C/37 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
45-46 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cc(F)cc(F)c1Cl
InChI
1S/C6H3ClF2O/c7-6-4(9)1-3(8)2-5(6)10/h1-2,10H
InChIKey
ZQWULOHSTAQTKJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges