Merck
347019
Sigma-Aldrich
(−)-(R)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethyl-methylether
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H18FeOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −337°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
127-128 °C (lit.)
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CO[C@H](C)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
Anwendung
Ligand for the synthesis of optically active binaphthyls, and ternaphthalenes via asymmetric Grignard cross-coupling.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hayashi, T. et al.
Tetrahedron Letters, 30, 215-215 (1989)
Hayashi, T. et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 8153-8153 (1988)