Merck
346349
Sigma-Aldrich
9-Oxo-9H-thioxanthen-3-carbonitril-10,10-dioxid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H7NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
280-282 °C (lit.)
SMILES String
O=C1c2ccccc2S(=O)(=O)c3cc(ccc13)C#N
InChI
1S/C14H7NO3S/c15-8-9-5-6-11-13(7-9)19(17,18)12-4-2-1-3-10(12)14(11)16/h1-7H
InChIKey
KFTPXAFBDZWJNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)