Wichtige Dokumente
345970
2-(4-Chlorphenyl)-1,1-diphenylethanol
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.80
MDL-Nummer:
Assay
98%
SMILES String
OC(Cc1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)