Merck
345091
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium-trifluormethansulfonat
99%
Synonym(e):
Tetrabutylammoniumtriflat, Trifluormethansulfonsäure Tetrabutylammoniumsalz
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CF3SO3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.53
Beilstein:
4172978
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
112-113 °C (lit.)
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHF3O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-16H2,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
YNJQKNVVBBIPBA-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)