343838
2-Butoxyethanol-d
98 atom % D
Synonym(e):
2-Butoxyethan(ol-d)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
171 °C/743 mmHg (lit.)
Dichte
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]OCCOCCCC
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
InChIKey
POAOYUHQDCAZBD-WHRKIXHSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup