Merck
343579
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3(2H)-thiophenon-1,1-dioxid
98%
Synonym(e):
4-Hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenon-1,1-dioxid, 2,5-Diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenon-1,1-dioxid, HOTDO
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.33
Beilstein:
544870
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
238-240 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
OC1=C(c2ccccc2)S(=O)(=O)C(c3ccccc3)C1=O
InChI
1S/C16H12O4S/c17-13-14(18)16(12-9-5-2-6-10-12)21(19,20)15(13)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,15,18H
InChIKey
UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)