343447
5-Isopropyl-1,3-cyclohexandion
99% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C (lit.)
Versandbedingung
dry ice
SMILES String
[H]O[H].CC(C)C1CC(=O)CC(=O)C1
InChI
1S/C9H14O2.H2O/c1-6(2)7-3-8(10)5-9(11)4-7;/h6-7H,3-5H2,1-2H3;1H2
InChIKey
JYJVWRORYGGPHA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable