Merck
343307
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyanilin -hydrochlorid
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.COc1ccc(N)c(OC)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)