Merck
342645
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium-pentacarbonyl-(1-oxidoethyliden)-chrom
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)4N][CH3C(O-)=Cr(CO)5]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
186 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].CC([O-])=[Cr].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.C2H3O.5CO.Cr/c1-5(2,3)4;1-2-3;5*1-2;/h1-4H3;1H3;;;;;;/q+1;-1;;;;;;
InChIKey
XXLBAPDYJMKDNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable