Merck
342211
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-fluorid
Synonym(e):
Nickel difluoride, Nickel fluoride, Nickelous fluoride
About This Item
Lineare Formel:
NiF2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form:
powder
Löslichkeit:
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
mp (Schmelzpunkt)
1380 °C (lit.)
Löslichkeit
diethyl ether: insoluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
Dichte
4.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
F[Ni]F
InChI
1S/2FH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
DBJLJFTWODWSOF-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)