Wichtige Dokumente
342130
Bromessigsäure-propylester
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CO2CH2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
Dichte
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCOC(=O)CBr
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)