Wichtige Dokumente
341711
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluor-4-(trifluormethyl)-benzol
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
BrC6F4CF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
Dichte
1.929 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)C(F)(F)F
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?