341371
Bernstein-2,2,3,3-d4-säure-diethylester
98 atom % D
Synonym(e):
Diethylbutandioat-2,2,3,3-d4
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C (lit.)
Dichte
1.050 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C([2H])([2H])C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-6H2,1-2H3/i5D2,6D2
InChIKey
DKMROQRQHGEIOW-NZLXMSDQSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup