Merck
341142
Sigma-Aldrich
Malondialdehyd-bis-(phenylimin) -dihydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH2(CHNC6H5)2·2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)