Merck
340839
Sigma-Aldrich
Dimethyl-1,3-adamantandicarboxylat
98%
Synonym(e):
DMADC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H20O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-61 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@]12CC3CC(C1)C[C@@](C3)(C2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H20O4/c1-17-11(15)13-4-9-3-10(5-13)7-14(6-9,8-13)12(16)18-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,13+,14-
InChIKey
YXMDGBXGJKYMQL-DHPDLVEQSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)