Merck
340715
Sigma-Aldrich
2,4-Dibrom-6-fluoranilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H2(F)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(F)cc(Br)cc1Br