Wichtige Dokumente
340588
Tetrahydro-3-furanmethanol
contains 250 ppm BHT as inhibitor, 99%
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
viscous liquid
Enthält
250 ppm BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
76-77 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OCC1CCOC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h5-6H,1-4H2
InChIKey
PCPUMGYALMOCHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tetrahydro-3-furanmethanol was the main product formed during hydrolysis of 1,3-dioxolane compounds.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
5- hydrolysis (2-halo-ethyl) -1,3-dioxane :Studies on Hydrolysis of 5- (2-haloethyl) -1, 3- Dioxolane.
Journal of Jilin University (Science Edition) / Chi Lin Ta Hsueh Hsueh Pao (Li Hsueh Pan ), 4, 94-95 (2000)