Merck
340464
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlortetrafluorbenzol
85%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6F4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
85%
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
150-152 °C (lit.)
Dichte
1.652 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(Cl)c(F)c(Cl)c1F
Sonstige Hinweise
remainder 1,2-isomer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)