Merck
340006
Sigma-Aldrich
1-Fluor-4-(trifluormethoxy)-benzol
99%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4OCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
bp
104-105 °C (lit.)
Dichte
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup