339237
Zirconium(IV)-isopropoxidisopropanol-Komplex
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Propan-2-ol propan-2-olate zirconium(4+), Zirconium (2-propanol)tetrakis(2-propanolato)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: zirconium
SMILES String
CC(C)O.CC(C)O[Zr](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C3H8O.4C3H7O.Zr/c5*1-3(2)4;/h3-4H,1-2H3;4*3H,1-2H3;/q;4*-1;+4
InChIKey
NIJDLRJGRCHJDB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3