Wichtige Dokumente
339156
Bariumthiocyanat Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
SMILES String
O.N#CS[Ba]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Ba.H2O/c2*2-1-3;;/h2*3H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
RPIMIEHGCRZMML-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)