Merck
338990
Sigma-Aldrich
Thioharnstoff-d4
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
D2NCSND2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
170-176 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]N([2H])C(=S)N([2H])[2H]
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i/hD4
InChIKey
UMGDCJDMYOKAJW-JBISRTOLSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)