337919
Piperonylacetat
≥99%
About This Item
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)12-5-8-2-3-9-10(4-8)14-6-13-9/h2-4H,5-6H2,1H3
InChIKey
PFWYHTORQZAGCA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vergleichbares Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves