Merck
337900
Sigma-Aldrich
Benzoesäure-[(5-methyl-2-thienyl)-methylester]
technical grade, 90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.30
MDL-Nummer:
Qualität
technical grade
Assay
90%
SMILES String
Cc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)s1
InChI
1S/C13H12O2S/c1-10-7-8-12(16-10)9-15-13(14)11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
OYCPSLZIFRQTQO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)