Wichtige Dokumente
335428
4,4′-Dinitro-2-biphenylamin
98%
Synonym(e):
2-(4-Nitrophenyl)-5-nitroaniline, 4,4′-Dinitro-[1,1′-biphenyl]-2-amine, 5-nitro-2-(4-nitrophenyl)aniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Nc1cc(ccc1-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O4/c13-12-7-10(15(18)19)5-6-11(12)8-1-3-9(4-2-8)14(16)17/h1-7H,13H2
InChIKey
FRZPYFUNNLIMEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?