Merck
335177
Sigma-Aldrich
Essigsäure-2-methoxyphenylester
98%
Synonym(e):
O-Acetylguaiacol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H4OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.514 (lit.)
bp
122-124 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(10)12-9-6-4-3-5-8(9)11-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
BHJHPYFAYGAPLS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-Methoxyphenyl acetate may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)