Merck
335029
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonat)(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)
99%
Synonym(e):
Rh(acac)(COD)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H19O2Rh
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)\C=C(\C)O[Rh].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Rh/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
InChIKey
TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Allgemeine Beschreibung
Atomic number of base material: 45 Rhodium
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
G Sava et al.
Chemico-biological interactions, 45(1), 1-6 (1983-07-01)
The effects of square planar rhodium, [RhacacCOD]o and iridium, [IracacCOD]o complexes and of octahedral ruthenium, [cis-RuCl2 (DMSO)4]o complex have been examined in comparison with cis-dichlorodiammino platinum(II) (cis-PDD). The toxicity in BDF1 mice varies widely and decreasing LD50-values, ranging from 0.94