Merck
334987
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) Hydrat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24BF4Rh · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.07 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
165 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.H2O.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;1H2;/q;;-1;;+1/b2*2-1-,8-7-;;;
InChIKey
NYMNQNLSUITCLM-DIURZKMRSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.