Wichtige Dokumente
334847
N-Fluoro-N-propyl-p-toluolsulfonamid
technical grade, 80%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14FNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.29
MDL-Nummer:
Qualität
technical grade
Assay
80%
SMILES String
CCCN(F)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)