Merck
334499
Sigma-Aldrich
Eisen(III)-fluorid Trihydrat
Synonym(e):
Ferric fluoride trihydrate, Iron trifluoride
About This Item
Lineare Formel:
FeF3 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
powder
Konzentration
32.3-34.6% Fe (by Na2S2O3, titration)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O.O.O.F[Fe](F)F
InChI
1S/3FH.Fe.3H2O/h3*1H;;3*1H2/q;;;+3;;;/p-3
InChIKey
XILAUHRDSUSGOG-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.