334235
(3S-cis)-(+)-3-Isopropyl-7a-methyltetrahydropyrrolo[2,1-b]oxazol-5(6H)-on
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]27/D +90°, c = 2.8 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
70 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@H]1CO[C@]2(C)CCC(=O)N12
InChI
1S/C10H17NO2/c1-7(2)8-6-13-10(3)5-4-9(12)11(8)10/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-,10-/m1/s1
InChIKey
NUUDVADIQSLTCN-PSASIEDQSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)