Wichtige Dokumente
333395
Dichlorsilan
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
1254 mmHg ( 20 °C)
Beschreibung
film resistivity > 50 Ω-cm
Assay
≥99.99% trace metals basis
Selbstzündungstemp.
136 °F
Expl.-Gr.
99 %
bp
8.3 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−122 °C (lit.)
SMILES String
Cl[SiH2]Cl
InChI
1S/Cl2H2Si/c1-3-2/h3H2
InChIKey
MROCJMGDEKINLD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F
Flammpunkt (°C)
-37 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?