Wichtige Dokumente
333204
Tantalnitrid
5 μm, 99.5% trace metals basis
Empfohlene Produkte
Assay
99.5% trace metals basis
Partikelgröße
5 μm
SMILES String
N#[Ta]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?